Documenti fondamentali
59541-U
Supelco
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Sinonimo/i:
TM=["SUPELCOSIL"]TM=["Suplex"]pKb-100 TM=["Supelguard"]Filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
SUPELCOSIL Suplex pKb-100 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L68
Nome Commerciale
Superdex®
Caratteristiche
endcapped: no
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Area superficiale
170 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Superdex is a registered trademark of Cytiva
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)