58230-U
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Reversed Phase LC-18 Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL™ LC-18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
SUPELCOSIL™
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. limit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
pH
2-7.5
Compatibilità
for use with OPA-AA
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Applicazioni
Precolonna
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.
HPLC Analysis of Paraquat and Diquat on SUPELCOSIL™ LC-18 after SPE using ENVI™-8 DSK
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCGlobal Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
58230-U | 4061838549730 |