59554
SUPELCOSIL™ LC-18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SUPELCOSIL™ LC-18 Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agenzia
suitable for USP L1
Confezionamento
pkg of 1 kit
Parametri
<70 °C temp. range
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Matrice
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
use to protect LC-18, LC-PAH
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Applicazioni
- Synthetic food dyes in commercial soft drinks by ion-pair high performance liquid chromatography (HPLC IP).
- Drugs in plasma and brain samples by solid-phase extraction (SPE) and protein precipitation in conjunction with HPLC combined with ultraviolet (UV) detection.
Altre note
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)