59621
SUPELCOSIL™ LC-18-T (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SUPELCOSIL™ LC-18-T Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agenzia
suitable for USP L1
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
use to protect LC-18-T, LC-DABS
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
Amino Acid Analysis is the suitable tool for precise determination of protein quantities but also provides detailed information regarding the relative amino.