57931-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
PDMS/DVB, for use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments, Nitinol-core (NIT), preconditioned, 24 ga, 65 μm
Sinonimo/i:
SPME Fiber Assembly Polydimethylsiloxane/Divinylbenzene (PDMS/DVB)
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Gruppo fibre SPME polidimetilsilossano/divinilbenzene (PDMS/DVB), df 65 μm(PDMS/DVB, for use with autosampler or manual holder, size 24 ga
Materiali
blue hub (metallic)
metal alloy fiber
Misura
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
65 μm (PDMS/DVB)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS/DVB coating
Compatibilità
for analyte group volatiles, amines, and nitroaromatic compounds (MW 50-300)
for use with autosampler or manual holder
Categoria alternativa più verde
, Aligned
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
57931-U |