57901-U
Nitinol-core (NIT) SPME Fiber Assembly
CAR/PDMS, for use with manual holder, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 75 μm
Sinonimo/i:
SPME fiber assembly Carboxen/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS)
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Gruppo in fibra SPME carbossene/polidimetilsilossano (CAR/PDMS), df 75 μm(CAR/PDMS, for use with manual holder, needle size 23 ga
Materiali
black hub (metallic)
metal alloy fiber
Misura ago
23 ga
Confezionamento
pkg of 3 ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
75 μm (CAR/PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
CAR/PDMS coating
Compatibilità
(For gasses and low molecular weight compounds (MW 30 - 225).)
for use with manual holder
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
SPME fibers with Carboxen®/Polydimethylsiloxane (CAR/PDMS) and Polydimethylsiloxane/ Divinylbenzene (PDMS/DVB) coatings are now available on a nitinol core (NIT) in a SS assembly for improved fiber performance.