Documenti fondamentali
57430-U
Frit for Supelco® Filter
PEEK, pore size 2.0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
PEEK
Descrizione
Biocompatible
Confezionamento
pkg of 5 ea
Dimensione pori
2.0 μm
Compatibilità
for use with Supelco pre-column filter p/n Z227323
Nota a piè di pagina
Biocompatible, metal-free.
Note legali
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)