Documenti fondamentali
59272
Filter Element for SSI Filter Unit
Precolumn, pore size 2.0 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 10 ea
Dimensione pori
2.0 μm
Descrizione generale
Select 0.5 μm or 2.0 μm stainless steel filter elements for your SSI High Pressure Filter Unit.
Note legali
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Ricambio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Identify and correct common HPLC problems to restore column performance. Get help with peak problems (peak splitting, peak tailing, peak fronting, etc.), retention time, purge noise, and loss of resolution with example chromatograms.