Documenti fondamentali
57171
Supelco
Disco SPE ENVI-18 DSK
diam. 47 mm, pk of 24
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ENVI
Confezionamento
pk of 24
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Diametro
47 mm
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Meccanismo di ritenzione: Fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: Soluzioni acquose (acque potabili)
  • Le membrane SPE equivalenti a sorbenti SPE a letto impaccati ENVI-18 e ENVI-8.
  • Membrane a fibra di vetro porose con dentro particelle di silice modificate con C18 e C8.
  • Offre flussi più alti e mostra meno problemi di occlusione dei dischi in PTFE per l′estrazione di contaminanti organici da campioni di acqua potabile.
  • Applicazioni tipiche includono idrocarburi aromatici polinucleari (PAH), bifenili policlorurati (PCB), ftalati, organici semivolatili, paraquat e diquat, pesticidi e erbicidi
Note legali
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Non trovi il prodotto giusto?  
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE