66871-U
Empore™ Extraction Disk solid phase extraction (SPE) Cartridge
matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Empore™ Extraction Disk Cartridge, matrix active group C18-SD, volume 1 mL, pk of 100
Materiali
polypropylene filter (graded density pre-filter)
Livello qualitativo
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pk of 100
Produttore/marchio commerciale
CDS Analytical 98-0604-0197-7
Grado di funzionalizzazione
18% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Diam. int. letto
4 mm
Spessore membrana
0.75 mm
Volume
1 mL
Gruppo funzionale matrice
C18-SD
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Descrizione generale
Layed above the SPE membrane is a polypropylene pre-filter to prevent particulates from reaching the underlying membrane. The dense particle packing and uniform distribution within the Empore membane offers outsanding extraction efficiency and reproducibility.
Save Time & Money:
- Reduced SPE Bed Mass = Reduced SPE Solvent & Elution Volumes
- Minimize SPE eluate evaporation time
- Potentially allows for direct injection of the SPE eluate
- Dense & Uniform Extraction Medium = No SPE Channeling and Voiding
- Efficient mass-transfer kinetics allow for faster flow rates
- Eliminate SPE fines improving column and instrument life
Caratteristiche e vantaggi
- Reduced sample and elution volumes
- Reduced time for eluate evaporation
- Increase sampling throughput
- Eliminate channeling effects
- High and reproducible recoveries
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 2 Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)