Key Documents
57062
Supelco
Provetta Supelclean ENVI-18 SPE
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for ISO 25101
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 100 mg
Confezionamento
pk of 108
Grado di funzionalizzazione
17% C loading
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
475 m2/g
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Dimensione particelle
45 μm
Dimensione pori
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Supelclean ENVI-18 SPE tube is used for reversed phase separations involving a polar (usually aqueous) or moderately polar sample matrix (mobile phase) and a nonpolar stationary phase.
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
  • Ottadecile (C al 17%), legato in modo polimerico, endcapped
  • Eccellente per la pulizia, l′estrazione e la concentrazione di sostanze inquinanti provenienti da campioni acquosi ambientali
  • Carica di C al 17% più elevata per maggiore capacità di legame e maggiori recuperi
  • La carica di carbonio più elevata offre anche una maggiore resistenza in condizioni di pH estreme
  • Utilizzato per l′estrazione di erbicidi, fungicidi e pesticidi dai materiali di scarto
Note legali
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology