57170-U
Disco SPE ENVI™-18 DSK
C18, diam. 90 mm, pk of 12
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Disco SPE ENVI™-18 DSK, diam. 90 mm, pk of 12
agenzia
suitable for EPA 1613
Confezionamento
pk of 12
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Diametro
90 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 bonding, octadecyl
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Compatibilità con la matrice del campione: Soluzioni acquose (acque potabili)
- Le membrane SPE equivalenti a sorbenti SPE a letto impaccati ENVI-18 e ENVI-8.
- Membrane a fibra di vetro porose con dentro particelle di silice modificate con C18 e C8.
- Offre flussi più alti e mostra meno problemi di occlusione dei dischi in PTFE per l′estrazione di contaminanti organici da campioni di acqua potabile.
- Applicazioni tipiche includono idrocarburi aromatici polinucleari (PAH), bifenili policlorurati (PCB), ftalati, organici semivolatili, paraquat e diquat, pesticidi e erbicidi
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Solid Phase Extraction: Reversed-Phase Methodology