57018
Supelclean™ LC-SCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean™
Caratteristiche
endcapped
Composizione
bed wt., 500 mg
Confezionamento
pkg of 54 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Gruppo funzionale matrice
SCX phase
SCX
Diametro
40-45 μm
Dimensione pori
60 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
ion exchange
ion exchange
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
- Cimaterol, salbutamol, terbutaline and ractopamine in feed samples prior to their determination by ultra-performance liquid chromatography-fluorescence detection (UPLC-FLD).
- Adulterants in slimming functional foods prior to their quantification by gas chromatography-electron impact-tandem mass spectrometry (GC-EI-MS/MS).
Note legali
Non trovi il prodotto giusto?
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
SPE retention mechanism in this case is based on the electrostatic attraction of charged functional groups of the analyte(s) to oppositely charged functional groups on the sorbent.
Protocolli
Retention occurs through polar interaction between the sorbent and analytes. Typical sample matrices that can be employed in normal-phase SPE include hydrocarbon or fatty oils diluted in a solvent like hexane, isooctane, chlorinated solvent, THF, diethyl ether, or ethyl acetate.
Chromatograms
application for SPE, application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.