Documenti fondamentali
54334-U
Supelco
Tubo Supelclean LC-Florisil® per SPE
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
Sinonimo/i:
Florisil, silicato di magnesio, cartuccia SPE, 6 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
PTFE frit
glass hardware
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 1 g
Confezionamento
pk of 30
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
magnesium silicate base material
Gruppo funzionale matrice
Florisil phase
Dimensione particelle
100-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
La provetta per SPE Supelclean LC-Florisil® è usata abitualmente nell′analisi ambientale per ridurre i lisciviabili dall′hardware in PP e dalle fritte in PE.
Note legali
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)