1.50662
SeQuant® ZIC®-cHILIC 100Å (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 150 mm x 4.6 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinonimo/i:
Zwitterionic Hydrophilic Interaction Liquid Chromatography HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3µm,100Å 250 x 4.6 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiali
PEEK-lined stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SeQuant®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
500 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
25 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-cHILIC bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
1-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25
Protocolli
Separation of Sorbitol; Mannitol