Documenti fondamentali
1.50441
Supelco
SeQuant ZIC®-HILIC 100Å (3.5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 100 mm x 2.1 mm HPLC Column, PEEK-lined stainless steel
Sinonimo/i:
Colonna per cromatografia liquida HPLC a interazione idrofila zwitterionica
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
Nome del prodotto
SeQuant ZIC-HILIC 3,5µm,100Å 100 x 2,1 mm, PEEK-lined stainless steel column, suitable for HPLC
Materiali
PEEK-lined stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L114
Nome Commerciale
SeQuant
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
550 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-HILIC bonding phase
Dimensione particelle
3.5 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
2-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Le colonne SeQuant ZIC®-HILIC sono progettate per la ritenzione e la separazione di qualsiasi tipo di composto polare e idrofilo e per una cromatografia di garanzia, con selettività e riproducibilità elevate. Il sorbente ZIC®-HILIC a base di silice presenta una fase stazionaria legata che consiste di zwitterioni permanenti altamente polari. La selettività del processo di separazione è favorito dall′equilibrio tra le cariche degli zwitterioni, in rapporto 1:1, che fa della colonna ZIC®-HILIC una colonna neutra nel complesso, con interazioni ioniche deboli, ma significative. Nel corso dello sviluppo di un metodo analitico, la regolazione della selettività della colonna ZIC®-HILIC è favorita dall′insensibilità degli zwitterioni permanenti alle variazioni di pH, per cui in fase di ottimizzazione dell′eluente solo gli analiti, e non la colonna, ne risentono. La dimensione dei pori, pari a 100 Å, fa di questa colonna uno strumento ideale per la separazione di piccole molecole polari in condizioni HILIC.Le dimensioni della colonna, 250 mm di lunghezza per 2,1 mm di D.I., è la scelta ottimale per la separazione di campioni complessi tramite uno strumento UHPLC, o uno strumento HPLC ottimizzato, che assicuri volumi di ritardo ridotti.Grazie alla loro ottima ritenzione e alle prestazioni affidabili, le colonne SeQuant HILIC sono diventate estremamente apprezzate in numerosi laboratori in tutto il mondo. La Food and Drug Administration degli Stati Uniti (US FDA), per esempio, ha raccomandato l′uso delle colonne SeQuant ZIC®-HILIC per l′analisi della melammina e di altre molecole ad essa collegate. Le colonne SeQuant HILIC eccellono quanto a stabilità e basso rilascio di fase stazionaria (bleed). Queste caratteristiche le rendono particolarmente adatte ad applicazioni di LC-MS, in cui un rumore di fondo elevato può determinare una soppressione di segnali e una interferenza con le determinazioni quantitative, oltre ad incrementare l′usura dello strumento. La loro elevata stabilità fa di queste colonne HILIC ad elevate prestazioni una possibile scelta anche per applicazioni tradizionali di HPLC.Per saperne di più sulla gamma di colonne per HPLC Supelco e sullo sviluppo dei relativi metodi d′impiego:Brochure: HPLC and UHPLC Column Selection Guide Brochure: A Practical Guide to HPLC - Method Development Guide
Note legali
SeQuant is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ZIC-HILIC is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13