1.50658
SeQuant® ZIC®-cHILIC 3 µm, 100 Å 150 x 2.1 mm
suitable for HPLC, PEEK-lined stainless steel column
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PEEK-lined stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
SeQuant®
Caratteristiche
endcapped: no
Parametri
550 bar pressure
70 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (High)
Lungh. × diam. int. colonna
15 cm × 2.1 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
ZIC-cHILIC bonding phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
100 Å pore size
pH di lavoro
1.5-7.5
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Risultati analitici
Theoretical Plates (N/m) (Cytosine): ≥ 90000
Symmetry (Cytosine): 0.95 - 1.25