Key Documents
54223-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 12 mL, pre-fritted, pk of 100
Sinonimo/i:
12mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 100
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
12 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)