Documenti fondamentali
57182-U
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 12mL SPE Tube, pk of 40
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Descrizione
for SPE Tube
Livello qualitativo
Confezionamento
pk of 40
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 12mL SPE Tube
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)