57023
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Descrizione
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Confezionamento
pk of 108
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Dimensione pori
20 μm
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Journal of microbiological methods, 158, 14-17 (2019-01-25)
Aflatoxins are mycotoxins that contaminate agricultural products when infected by toxigenic Aspergillus flavus. Methods for quantifying aflatoxin from culture using chromatography are available but are not optimized for population studies. We provide details of a method for preparation and quantitation