Documenti fondamentali
54040-U
Supelco
SPE tube
Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, volume 12mL, pk of 20 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
12mL Si/44%H2SO4/Si SPE Tube, size 12 mL, 0.2 g (Silica), 3 g (44% H2SO4 Silica), 0.2 g (Silica), pk of 20 ea
Livello qualitativo
Composizione
, 0.2 g (Silica)
, 3 g (44% H2SO4 Silica)
Confezionamento
pk of 20 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Misura
12 mL
applicazioni
food and beverages
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Yuki Haga et al.
Environmental science and pollution research international, 25(17), 16446-16454 (2018-04-16)
In this study, we analyzed hydroxylated polychlorinated biphenyls (OH-PCBs) in urine of both PCB transport workers and PCB researchers. A method to monitor OH-PCB in urine was developed. Urine was solid-phase extracted with 0.1% ammonia/ methanol (v/v) and glucuronic acid/sulfate
Global Trade Item Number
SKUGTIN
54040-U4061834400097