807158
TSKgel® SCX (H+) (5 µm) HPLC Column
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, sulfonic acid phase
Sinonimo/i:
TSKgel® SCX HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
TSKgel® SCX (H+) HPLC Column, phase sulfonic acid, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 5 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L22
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion H+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 07158
Parametri
≤20% organic solvent
1.2 mL/min flow rate
10-45 °C temperature
50 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
sulfonic acid phase
Dimensione particelle
5 μm
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
cation exchange
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)