20033
ORBO™ 554 H2SO4 su gel di silice (20/40) 150/75 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinonimo/i:
Tubo di gel di silice attivata ORBO™
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
W,W,W separators
silica gel
Livello qualitativo
agenzia
NIOSH 2012
Nome Commerciale
ORBO™
Composizione
Bed A, 150 mg
Bed B, 75 mg
Confezionamento
pkg of 50 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 554
tecniche
active air sampling: suitable
D.E. × lungh.
6 mm × 75 mm
Matrice
H2SO4 coated silica gel
Dimensione particelle
20-40 mesh
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
- La provetta per il desorbimento del solvente ORBO™ 554 H2SO4 su gel di silice (20/40) 150/75 mg è progettata per il campionamento di gas e vapori.
- Contiene due letti per lo stesso adsorbente selettivo separati da lana di vetro o schiuma.
- La costruzione della provetta a doppio strato o a due letti consente di catturare nel più piccolo letto di back-up qualsiasi penetrazione del campione.
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)