Documenti fondamentali
21341-U
Supelco
Silica Gel
22% H₂SO₄ Coated, pkg of 100 g bulk packing
Sinonimo/i:
Sulfuric Acid Coated Silica Gel
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
Nome del prodotto
22% H2SO4 Coated Silica Gel, pkg of 100 g bulk packing
agenzia
suitable for EPA 1613
Confezionamento
pkg of 100 g bulk packing
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Dimensione particelle
60-200 mesh
applicazioni
food and beverages
Descrizione generale
The treated silica gels, which can be mainly used in pre-packed multi-layer silica gel columns, are offered in bulk packages. These are potential options for customizing the desired columns to more efficiently clean very dirty samples, or to prepare shorter columns whenever the samples are relatively clean, e.g. drinking water.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)