50146-U
LiChrospher® RP-Select B (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 12.5 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
TM=["LiChrospher"] C8 HPLC column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
LiChrospher® RP-Select B HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 12.5 cm × 4 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Produttore/marchio commerciale
LiChrospher®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
11.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
12.5 cm × 4 mm
Area superficiale
360 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 (octyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å
pH di lavoro
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)