1.50981
LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm) HPLC Columns
L x I.D. 125 mm x 4 mm LiChroCART™ HPLC cartridge, manuCART™ holder required for use
Sinonimo/i:
Cartuccia per HPLC C8 TM=["LiChrospher"] TM=["LICHROCART"]
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna LiChroCART™ 125-4 con resina LiChrospher® 60 RP-select B (5 µm), suitable for HPLC
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L7
Nome Commerciale
LiChrospher®
Caratteristiche
endcapped: no
Grado di funzionalizzazione
11.5% Carbon loading
Parametri
250 bar pressure
60 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
mass spectrometry (MS): suitable (Low - Medium)
Lungh. × diam. int. colonna
12.5 cm × 4 mm
Area superficiale
350 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C8 bonding phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
60 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-7.5
Tecnica di separazione
reversed phase
Temperatura di conservazione
no temp limit
Descrizione generale
Risultati analitici
Piastre teoriche (N/m) (toluene): ≥ 50.000
Simmetria (toluene): 0,8-1,4
Fattore di capacità (toluene): ≤ 2,0