48549
4-Nitrophenol
Sinonimo/i:
p-Nitrophenol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
0.6 mmHg ( 120 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
541 °F
Confezionamento
ampule of 5000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. eboll.
279 °C (lit.)
Punto di fusione
110-115 °C (lit.)
Solubilità
H2O: soluble 15 g/L
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=N(C1=CC=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... UGT1A4(54657)
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney,Liver
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
336.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
169.0 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?