29757-U
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.32 mm, average thickness 4 μm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Descrizione
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parametri
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Spessore medio
4 μm
df
4 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Silica phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Tipo di colonna
capillary PLOT
Descrizione generale
USP Code: None
Phase:
- Silica
- -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)