Key Documents
29759-U
Supelco
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
About This Item
Codice UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Descrizione
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parametri
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
Spessore medio
6 μm
df
6 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
60 m × 0.53 mm
Gruppo funzionale matrice
Silica phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
Tipo di colonna
capillary PLOT
Descrizione generale
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons (even in the presence of moisture), fluorocarbons, sulfur gases, and carbon dioxide.
USP Code: None
Phase:
  • Silica
Temp. Limits:
  • -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)