Documenti fondamentali
47266
Supelco
Sugar Alcohol Kit
(individually packaged in quantities indicated), analytical standard
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
12164500
Numero E:
E965
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 1 kit
Concentrazione
(individually packaged in quantities indicated)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Descrizione generale
Sugar Alcohol Kit contains individually packaged standards in the quantities listed. The sugar alcohols are prepared, tested, and individually packaged using rigorous manufacturing procedures.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • D-(+)Arabitol 500 mg
  • Dulcitol (Galactitol) 500 mg
  • iso-Erythritol 500 mg
  • Glycerol 500 mg
  • Maltitol 500 mg
  • D-Mannitol 500 mg
  • Ribitol (Adonitol) 500 mg
  • D-Sorbitol 500 mg
  • Xylitol 500 mg
Vedi tutto (9)
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
D-(+)-Arabitol ≥99% (GC)
Sigma-Aldrich
A3381
D-(+)-Arabitol
Erythritol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000177
Erythritol