Key Documents
27168
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE liner, diam. × thickness 18 mm × 0.010 in., for use with 15 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE liner
white PTFE liner
Descrizione
Oversized for better sealing ability.
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
18 mm × 0.010 in.
Compatibilità
for use with 15 mL vial
for use with screw cap, 18-400
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)