Documenti fondamentali
27179
Supelco
Cap liner, PTFE
white PTFE, diam. × thickness 21 mm × 0.010 in., for use with 22 mL vial, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
PTFE liner
white PTFE
Descrizione
Oversized for better sealing ability.
Confezionamento
pkg of 100 ea
diam. × spessore
21 mm × 0.010 in.
Compatibilità
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
Applicazioni
Cap liner may be used for Erlenmeyer flasks for chemical oxygen demand (COD) determination.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
A Modified sealed oven-UV method of COD determination.
CHEN, JUNMING, TENGCHANG PAN, and CHINWANG HUANG
Eisei-kagaku, 40.4, 338-343 (1994)