Documenti fondamentali
26239
SGE Plunger-Protected Syringe, Fixed Needle
volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L 50 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
Materiali
bevel tip stainless steel needle
Misura ago
26 ga
Descrizione
10F
Caratteristiche
point style #2
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002033
Lungh. ago
50 mm
Volume
10 μL
Descrizione generale
Extended protection tube from top of the flange to help prevent plunger bending during injection.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)