26228
Siringa Hamilton®, serie 700, ago fisso
701SN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Sinonimo/i:
Hamilton® Syringe 701SN,10UL, 23S GA, 1.71IN
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
point style 1
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80395
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Hamilton 701SN (use with Merlin Microseal)
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)