21312
Siringa Hamilton® Microliter™, ago cementato
701 ASN, volume 10 μL, needle size 26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
26s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 80388
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Categorie correlate
Descrizione generale
La siringa Hamilton′s Microliter™ deve essere usata per l′iniezione di liquidi. Questa siringa è costituita da un cilindro di vetro e uno stantuffo di acciaio inossidabile adattato a mano. Ogni singolo stantuffo viene adattato al corrispondente cilindro della siringa.
Lo stantuffo non deve essere usato con altre siringhe.
Lo stantuffo non deve essere usato con altre siringhe.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)