Documenti fondamentali
21311
Siringa Hamilton® Microliter, ago cementato
75 ASN, volume 5 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
Materiali
cone tip needle (point style 1)
Misura ago
23s ga (cone tip)
Caratteristiche
needle type N (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Hamilton 87987
Lungh. ago
43 mm (1.71 in.)
Volume
5 μL
Descrizione generale
La siringa Hamilton′s Microliter deve essere usata per l′iniezione di liquidi. Questa siringa è costituita da un cilindro di vetro e uno stantuffo di acciaio inossidabile adattato a mano. Ogni singolo stantuffo viene adattato al corrispondente cilindro della siringa.
Lo stantuffo non deve essere usato con altre siringhe.
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. Syringes can be replaceable or cemented. Cemented have smaller dead volume and shorter lifetimes.
Note legali
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Robards, Kevin; Jackson, P.E.; Haddad, Paul A.
Principles and Practice of Modern Chromatographic Methods, 02-Dec, 83-83 (2012)
Wolf, Don P.
In Vitro Fertilization and Embryo Transfer: A Manual of Basic Techniques, 06-Dec, 192-192 (2012)