Key Documents
24437
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, N10-5, needle size 26 ga
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Misura ago
26 ga
Descrizione
replacement needles
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 037110
Volume
10 μL
Descrizione generale
RN syringes allow easy replacement of needles that get damaged in the field. The needle is seated at zero graduation mark.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)