Documenti fondamentali
24886-U
Supelco
Septa, Barrier, pkg 100
aluminum/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
barrier (silicone bonded to aluminum)
Descrizione
aluminum/silicone
septum type: Barrier
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
250 °C temp. limit
D.E.
18 mm
diam. × spessore
18 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 22 mL vial
for use with screw cap, 20-400
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
24886-U4061832317694