Documenti
27174-U
Supelco
Tappo a vite, parte superiore solida rivestita in PTFE, conf. da 100
green melamine resin solid cap, F217/PTFE liner, for use with 22 mL vial with 20 mm thread
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiali
F217/PTFE liner
green melamine resin solid cap
Misura
20-400
Caratteristiche
closure type screw thread, green melamine solid cap, PTFE liner
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
49 °C temp. limit
Raccordi
thread for 20-400
Compatibilità
for use with 22 mL vial with 20 mm thread
Categorie correlate
Descrizione generale
È noto che i tappi in plastica Thermoset verdi con liner in F-217 PTFE forniscono la più ampia gamma di compatibilità chimica e rappresentano le soluzioni di chiusura in plastica che meglio tollerano le temperature. Il colore verde identifica facilmente il sistema di liner in PTFE. I liner in PTFE rivestiti in schiuma F-217 resistono all′attacco praticamente di qualunque sostanza chimica a temperatura ambiente e offrono resilienza agli odori e agli urti grazie alla sigillatura a tenuta con un basso tasso di trasmissione dell′umidità. F-217 ha un nucleo in schiuma a bassa densità tra due strati solidi di polietilene a bassa densità (LDPE). Tra gli usi di questi tappi rivestiti in F-217/PTFE vi sono i campioni analitici di laboratorio, le sostanze chimiche a elevata purezza, i solventi di acidi forti, i campioni ambientali, le sostanze farmaceutiche e i reagenti diagnostici.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti