24242
Colonna GC capillare Supel-Q PLOT
L × I.D. 30 m × 0.32 mm, average thickness 15 μm
Sinonimo/i:
Colonna Supel-Q PLOT 30 m x 0,32 mm
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica
Livello qualitativo
Descrizione
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Produttore/marchio commerciale
Supel-Q
Parametri
≤25-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Spessore medio
15 μm
df
15 μm
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Lungh. × D.I.
30 m × 0.32 mm
Gruppo funzionale matrice
Divinylbenzene phase
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
petroleum
Tipo di colonna
capillary PLOT
Descrizione generale
Codice USP: nessuno
Fase:
- divinilbenzene
- Da temperatura inferiore a quella ambiente a 250 °C (isoterma o programmata)
Applicazioni
- La colonna capillare in silicio fuso PLOT Supel™-Q è stata usata con SPME-GC con spazio di testa, per l'analisi del cianuro nel sangue.
- Può anche essere usata come dispositivo di estrazione, accoppiando l′SPME con cromatografia liquida abbinata a spettrometria di massa tandem (LC/MS/MS) per la determinazione di cinque estrogeni: estrone, 17ß-estradiolo, estriolo, etinil estradiolo e dietilstilbestrolo nelle acque ambientali.
- Può anche essere usata per separare l′acqua da composti organici volatili (VOC) nel metodo gascromatografia/spettrometria di massa a iniezione acquosa diretta (DAI-GC/MS), per l′analisi di tracce di VOC.
Note legali
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
This report demonstrates the potential of solid phase microextraction as a clinical research tool for the extraction of VOCs associated with lung cancer from human breath.
radiello® Diffusive Air Sampling Application - Anaesthetic Gases and Vapours
The use of solid phase microextraction (SPME) allowed for the straightforward, fast, sensitive, and accurate GC/MS determination of the residual solvent content of spiked and unspiked samples of hemp extract.
Separation of 4-Methyl-2-pentanone; Dimethyl disulfide; Hexanal; 3-Methylpentane; Acetone
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEsuitable for GC, application for SPMEIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.