Documenti fondamentali
23972
SGE Autosampler Syringe, SuperfleX Syringe
volume 10 μL, SK-10FX-HP-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23 ga
Caratteristiche
needle type FX (cemented needle)
syringe type SuperfleX
Confezionamento
pkg of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 002838
Lungh. ago
42 mm
Volume
10 μL
Compatibilità
for use with Agilent/HP 7673 and 7683 autosampler
Note legali
SuperfleX is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)