Key Documents
22789
Supelco
Fritted Purge Sampler
size 25 mL, Tekmar® 14-2334-024
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
glass
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Tekmar® 14-2334-024
Misura
25 mL
applicazioni
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Tekmar® 2000/3000
for use with standard aqueous analysis
Caratteristiche e vantaggi
Note: All 1/4 in. O.D. glass ends are ground glass.
Note legali
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)