20812-U
Filtro ORBO™ 80 rivestito
with cassettes unassembled
Sinonimo/i:
ORBO 80, coated filter for diisocyanates
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass fiber filter
agenzia
OSHA 5002
Nome Commerciale
ORBO™
Confezionamento
pkg of 25 ea
tecniche
active air sampling: suitable
Diam. est. filtro
37 mm
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)