48147
N,N′-(Methylenediphenylene)bis{4-(2-pyridinyl)-1-piperazinecarboxamide} (derivative of 4,4′-MDIP)
certified reference material, 1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
ASTM® D5836
OSHA 5002
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in DMSO (as the derivative)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Altre note
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)