000J004
DSD-DNPH Color Cap Insert
pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 100 ea
Livello qualitativo
tecniche
passive air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for connecting to DSD Samplers (string not included)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
000J004 | 4061833300947 |