20811
Filtro ORBO™ 80 isocianato
with cassettes: no, filter O.D. 37 mm, pkg of 25 ea
Sinonimo/i:
Filtro ORBO™ 80 rivestito
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
glass fiber filter
agenzia
ASTM® D5836
OSHA 5002
Nome Commerciale
ORBO™
Confezionamento
pkg of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
ORBO™ 80
tecniche
active air sampling: suitable
Diam. est. filtro
37 mm
Gruppo funzionale matrice
1,2-PP, 1-(2-pyridyl)piperazine
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for analyte group isocyanate
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Note legali
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCIl team dei nostri ricercatori vanta grande esperienza in tutte le aree della ricerca quali Life Science, scienza dei materiali, sintesi chimica, cromatografia, discipline analitiche, ecc..
Contatta l'Assistenza Tecnica.