Documenti fondamentali
19914
Supelco
(S)-(−)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol
reference material
Sinonimo/i:
Duloxetine impurity B (PhEur)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H13NOS
Numero CAS:
Peso molecolare:
171.26
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Famiglia di API
duloxetine, duloxetine
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D -12.0±2.0°, c = 1 in methanol
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
YEJVVFOJMOHFRL-ZETCQYMHSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)