PHR9194
4-[3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propyl]naphthalen-1-ol hydrochloride
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Duloxetine 4-Naphthyl Isomer, Duloxetine impurity C hydrochloride, 4-[3-(Methylamino)-1-(2-thienyl)propyl]-1-naphthol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Famiglia di API
duloxetine
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=C(C=CC=C2)C2=C(C(CCNC)C3=CC=CS3)C=C1.Cl
InChI
1S/C18H19NOS.ClH/c1-19-11-10-16(18-7-4-12-21-18)14-8-9-17(20)15-6-3-2-5-13(14)15;/h2-9,12,16,19-20H,10-11H2,1H3;1H
ZITBYVVDTPVWGL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Applicazioni
Prodotti consigliati
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
PHR9194-50MG | 4065265393300 |