Documenti fondamentali
Z742703
BenchMixer V2 Vortexer, foam rack for 12 x 15 mL tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.73
Ingresso CA/CC
230 V
Materiali
foamed PE
Caratteristiche
Holds 12 x 15 mL tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Benchmark Scientific BV1003-T150
Descrizione generale
For use with BenchMixer V2 vortexer
Note legali
Benchmixer is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)