Documenti fondamentali
V0756
Sigma-Aldrich
Vortex adapter for microcentrifuge tubes
capacity, 20 tubes
About This Item
Codice UNSPSC:
41121702
eCl@ss:
32119210
NACRES:
NB.73
Caratteristiche
capacity 20 tubes
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art H37080-0020
Descrizione generale
For use with any vortex mixer equipped with a rubber pad or test tube cup. The device holds 1.5 mL tubes in a disk mounted on a shaft. A sliding plate holds down the tube caps when in use. Provides rapid and complete mixing of many samples at once.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3